Flessen, rechthoekig, smalle hals met schroefdoppen, Corning® Gosselin™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning®
215-0699EA 478 EUR
215-0699 215-0701 215-0700 215-0702
Flessen, rechthoekig, smalle hals met schroefdoppen, Corning® Gosselin™
Flessen Kunststof flessen
HDPE, doorschijnend, met schaalverdeling en rode manipulatieveilige schroefdoppen.
  • Flessen met rechthoekige doorsnede besparen opslagruimte
  • Flessen met graduatie worden geleverd met losse doppen
  • Steriele flessen zijn bestraald en worden geleverd met dop op de fles
Deze flessen zijn met graduatie of steriel leverbaar. Ideaal voor gebruik in laboratorium, productiebedrijf of voor opslag van vloeistoffen, vaste stoffen en poeders.