Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FCP1000-03 FCP100-02
215-1283EA 251 EUR
215-1283 215-0650
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Flessen Kunststof flessen
HDPE, doorschijnend, met LDPE-schroefdop.
  • Flessen met rechthoekige of vierkante doorsnede besparen opslagruimte
  • Flessen worden gesloten (met dop op de fles) of open (dop en fles apart) geleverd
Een reeks vierkante flessen met nauwe hals. Ideaal voor gebruik in het laboratorium, in het productiebedrijf of in het veld voor opslag van vloeistoffen, vaste stoffen en poeders.