Flessen, smalle hals met NS stoppen
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
100594 100694
215-6844EA 64.1 EUR
215-6844 215-6845
Flessen, smalle hals met NS stoppen
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend PP met HDPE doppen
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot +121 °C (gedurende 20 minuten), langer gebruik bij +100 °C
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids. Can be filled with hot substances.