Veiligheidsafvaltrechters, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6378-0004 6378-0010
119-3034EA 93.5 EUR
119-3034 119-3040
Veiligheidsafvaltrechters, Nalgene®
Trechters Veiligheidstrechters
HDPE-trechters en deksels, met PP-sluiting en trechteradapter, PTFE-ventilatiemembraan.
  • Vent system helps reduce fumes and splashing
  • Removable neck screen traps large particles
  • Available in 10" Ø funnel with 83B closure and 5¹/₂" funnel with 38 to 430 closure
Voor oplosmiddelen, chemicaliën en biologisch afval. Met Easy Snap-veiligheidsvergrendeling om morsen tot een minimum te beperken bij onbedoeld omvallen en een trechter met grote diameter voor eenvoudig schenken.