Spuitflessen, smalle hals, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2401-0125 2401-0250 2401-0500 2401-1000
215-8103EA 28 EUR
215-8103 215-8104 215-8105 215-8106
Spuitflessen, smalle hals, Nalgene®
Flessen Spuitflessen
Doorschijnend LDPE, met PP-spuitdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot +80 °C
  • Sluiting en steel uit één stuk gegoten voor een lekvrije werking
Economisch, zacht en heel gemakkelijk in te drukken. Voor gebruik met algemene oplossingen zoals water, zeep, verdunde zuren en verdunde alkaliën. De punt kan eraf worden gesneden voor snellere doorstroming.