Veiligheidswasflessen, ventilerend, met beschrijfbaar etiket, DRIPLOK®, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WGW001VTML WGW020VTML WGW002VTML WGW004VTML
215-3151EA 60.3 EUR
215-3151 215-3279 215-3278 215-3777
Veiligheidswasflessen, ventilerend, met beschrijfbaar etiket, DRIPLOK®, Azlon®
Flessen Spuitflessen
LDPE, doorschijnend met PP-spuitdop.
  • Wijde hals voor eenvoudig vullen
  • Wordt geleverd met zelfklevende waarschuwingsetiketten
Doe-het-zelf DripLok® wasflessen met leeg schrijfveld.
Certificaten: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.
Bestelinformatie: Assorted colour version with each one orange, blue, green, yellow and red cap.