Spuitflessen, smalle hals, autoclaveerbaar, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2405-0500 2405-1000
215-8108EA 81.7 EUR
215-8108 215-8107
Spuitflessen, smalle hals, autoclaveerbaar, Nalgene®
Flessen Spuitflessen
PPCO, doorschijnend, PP-spuitdop.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot 121 °C
  • Flexibel, doorschijnend, lekvrij
  • Met blauw 'Autoclavable'-etiket en gedrukte maatcode