Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdoppen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2122-0010 2123-0010
215-7372EA 36.6 EUR
215-7372 215-7382
Flessen, brede hals, vierkant, met schroefdoppen, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend HDPE of doorschijnend PPCO, met PP-schroefdop.
  • HDPE: Compatibility with most alcohols, bases and acids
  • PPCO: Very good chemical resistance, heat resistant up to 121 °C, autoclavable
  • Extra wide opening
Multifunctionele flessen, met groot volume, voor een groot aantal toepassingen. Ruimtebesparend, met handige geïntegreerde handvatten.