Flessen, brede hals met schroefdoppen voor veeleisende toepassingen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2125-1000 2125-2000 2125-4000 2126-1000 2126-2000 2126-4000 DS2126-0250 642010-0200
215-7701EA 97.8 EUR
215-7701 215-7702 215-7704 215-7711 215-7712 215-7714 215-1799 NALG642010-0200
Flessen, brede hals met schroefdoppen voor veeleisende toepassingen, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend HDPE of doorschijnend PPCO, met witte PP-schroefdop en TPE-dichting.
  • HDPE: goede chemische bestendigheid/PPCO: zeer goede chemische bestendigheid, vacuümdicht gedurende 24 uur bij 20 °C
  • HDPE: hittebestendig tot +120 °C/PPCO: hittebestendig tot +121 °C
  • Lekvrij
Grote flessen met dikke wand, voor veeleisende toepassingen, met bijzonder brede hals. Zeer robuust. Ideaal voor het opslaan en verzenden van vloeistoffen en droge stoffen.
Opgelet: Note: HDPE bottles are not suitable for vacuum applications.