Flessen, brede hals met schroefdoppen, MASON, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2115-0500 2115-1000 2115-2000 2115-3000
215-7851EA 89.3 EUR
215-7851 215-7852 215-7853 215-7854
Flessen, brede hals met schroefdoppen, MASON, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
PPCO, doorschijnend, met PP-schroefdop.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 121 °C, autoclaveerbaar
  • Lekvrije afdichting met ring voor krimpafdichting
Bottles have 70 mm necks that accept fixtures or closures with Mason jar threads. Also fit on mixers equipped with the special Mason thread.