Flessen, brede hals, met schroefdop, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2120-0005 2120-0010 2121-0005 2120-0005Z 2120-0010Z 2121-0010
215-7351EA 20.8 EUR
215-7351 215-7352 215-7361 NALG2120-0005Z NALG2120-0010Z 215-1281
Flessen, brede hals, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend HDPE met PP-schroefdop of doorschijnend PPCO met PP-schroefdop.
  • HDPE: goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot 120 °C
  • PPCO: zeer goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot 121 °C, autoclaveerbaar
  • Extra brede hals
Multifunctionele flessen met groot volume, voor een groot aantal toepassingen. Niet morsvrij.
These high-density, polyethylene bottles are good for use in the freezer to −100 °C (−148 °F). Chemical-resistant HDPE is compatible with a wide variety of lab reagents.
Linerless cap closes the bottle without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions. This bottle is not liquid leakproof. Bottle and carton are readily recyclable in most communities as they are manufactured from non-toxic materials.
Leveringsinformatie: Includes 100 mm polypropylene screw caps.