Flessen, brede hals met schroefdoppen
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1621 1623 1625 1627 1629 1631
215-0904EA 3.8 EUR
215-0904 215-0905 215-0906 215-0907 215-0908 215-0909
Flessen, brede hals met schroefdoppen
Flessen Kunststof flessen
PP, doorschijnend, met PP-schroefdop.
  • Goede temperatuur- en chemicaliënbestendigheid
  • Conform de regelgeving met betrekking tot voedingsmiddelen en geneesmiddelen
Sturdy graduated bottle with a long pinch seal that ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquids and powders.
DIN 13316 and 168
Certificaten: DIN 13316 en 168