Labtop koelers, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 147 EUR
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Labtop koelers, Nalgene®
Dozen Koelboxen en koeltassen
Labtop-koeler −20 °C.
PC, blauw.
Voorzien van een handvat en in het lage gedeelte gevuld met een niet-giftige gel.
471-0000/471-0001: Handhaaft een temperatuur van minder dan −15 °C gedurende max. 2 uur, niet-gevuld helder deksel.
Inclusief zestien inzetstukken om openingen van 1,5 ml geschikt te maken voor buisjes van 0,5 of 0,2 ml.
Labtop koeler 0 °C.
PC, groen.
Voorzien van een handvat en in het lage gedeelte gevuld met een niet-giftige gel.
479-3461: Handhaaft een temperatuur van minder dan 1 °C gedurende max. 5 uur, wit deksel gevuld met gel.
479-3460: Handhaaft een temperatuur van minder dan 1 °C gedurende max. 3,5  uur, niet-gevuld helder deksel.
471-0002/-0003: Handhaaft een temperatuur van minder dan 1 °C gedurende max. 5 uur, niet-gevuld helder deksel.
Inclusief zestien inzetstukken om openingen van 1,5 ml geschikt te maken voor buisjes van 0,5 of 0,2 ml.
471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.