Verbrandingsovens voor biologisch gevaarlijke stoffen, SP Bel-Art
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F132050001 F132050002
119-0200EA 269 EUR
119-0200 119-0201
Verbrandingsovens voor biologisch gevaarlijke stoffen, SP Bel-Art
Dozen Afvaldozen
Golfkarton.
  • Stevig sluitend deksel met klep voor het invoeren van afval
  • Wanneer de doos vol is, kan de geïntegreerde veiligheidskap op zijn plaats worden getrokken, waarna de complete eenheid gereed is voor verbranding
Kartonnen doos met zak uit HDPE voor biologisch gevaarlijk materiaal.
Leveringsinformatie: wordt ongemonteerd geleverd. Kan in enkele minuten worden gemonteerd.