Buretten, zijkraan, Schellbach
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3240160 3240170 3240175 3240360 3240370 3240375
612-9967EA 80.9 EUR
612-9967 612-9968 612-9969 612-9970 612-9971 612-9972
Buretten, zijkraan, Schellbach
Buretten
DURAN®, borosilicaatglas, klasse AS.
  • Gekalibreerd op "Ex", conformiteit gecertificeerd (DE-M-markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie
  • Schellbach-streep, ringmarkeringen bij de hoofdmaten
  • Blauwe maatverdelingen
Schaallengte: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certificaten: DIN EN ISO 385