Buretten, rechte afsluitkraan, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BDH112T BDH118T
612-0348EA 77.8 EUR
612-0348 612-0349
Buretten, rechte afsluitkraan, Azlon®
Buretten
Acryl, met PMP/PE-afsluitkranen, Klasse B.
  • Schaalverdeling op scherm afgedrukt met nauwkeurigheid volgens ISO 385 klasse B
  • Niet beïnvloed door de meeste verdunde waterige oplossingen (met uitzondering van ammoniak en fluorwaterstofzuur) maar ongeschikt voor gebruik met ethanol of organische oplosmiddelen
  • Geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik
Constructie van acryl voor sterkte en transparantie. Geschikt voor gebruik in onderwijs, onderzoekslaboratoria of industriële laboratoria, met name op plaatsen waar breken vaak voorkomt.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met technisch gegevensblad.