Buretten volgens Pellet, zij- en tussenkraan
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3520175 3520375
612-9926EA 315 EUR
612-9926 612-3604
Buretten volgens Pellet, zij- en tussenkraan
Buretten
DURAN®, bruin glas, klasse B.
  • Geijkt op 'Ex'
  • Korte markeringen bij de hoofdmaten, witte graduaties
  • Automatische nulstelling, zijdelingse afsluitkraan met PTFE-plug en tussenkraan
DIN EN ISO 385
Certificaten: DIN EN ISO 385
Leveringsinformatie: Geleverd met fles van 2 l.