Buretten, rechte kraan, Schellbach
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3140160 3140170 3140175 3140260 3140270 3140275 3140360 3140370 3140375
612-9811EA 76.1 EUR
612-9811 612-9812 612-9813 612-3552 612-3553 612-3554 612-5757 612-5758 612-5759
Buretten, rechte kraan, Schellbach
Buretten
DURAN®, borosilicaatglas, klasse AS.
  • Gekalibreerd op "Ex", conformiteit gecertificeerd (DE-M-markering), elke batch voorzien van een datumidentificatie
  • Schellbach-streep, ringmarkeringen bij de hoofdmaten, blauwe schaalverdeling
Schaallengte: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certificaten: DIN EN ISO 385