Buretten, rechte kraan
Leverancier: HIRSCHMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3130160 3130170 3130175
612-3544EA 74.5 EUR
612-3544 612-3546 612-3547
Buretten, rechte kraan
Buretten
DURAN®, borosilicaatglas, klasse AS.
  • Gekalibreerd op 'Ex', conformiteit gecertificeerd, elke batch voorzien van een datumidentificatie
  • Ringmarkeringen bij de hoofdmaten, zwarte schaalverdeling
  • Met glazen plug
Schaallengte: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certificaten: DIN ISO 385.