Buretten, rechte kraan, SILBERBRAND
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SILBERBRAND
BRND13538EA 175 EUR
BRND13538 BRND13536
Buretten, rechte kraan, SILBERBRAND
Buretten
Amber borosilicate glass 5.4.
  • Gejusteerd op 'TD, Ex'
  • Korte markeringen bij de hoofdmaten, witte schaalverdeling
25 ml: toleranties conform klasse B, DIN EN ISO 385.
50 ml: klasse B, DIN EN ISO 385.
Lengte: 550 mm (25 ml); 800 mm (50 ml).