VWR®, digitale schuifmaat
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
819-0012EA 177 EUR
819-0012 819-0013
VWR®, digitale schuifmaat
Schuifpassers
Gemaakt van roestvrij staal. De levensduur van de batterij is ongeveer 10000 uur.
  • Ergonomisch lichaam en wrijvingsduimrol zorgen voor snelle aflezingen
  • Gemakkelijk te lezen, jumbo-cijferig display
  • Vocht- en stofbestendig staal
Nulknop zet gesloten kaken of een willekeurig referentiepunt onmiddellijk op nul. Zwevende nul kan ook halverwege de meting worden ingesteld om verschilresultaten zonder berekeningen te lezen.
Gewicht: 255 g.
Leveringsinformatie: Een certificaat met serienummer wordt geleverd door een ISO 17025-kalibratielaboratorium dat is geaccrediteerd door A2LA om de traceerbaarheid van instrumenten aan te geven volgens de normen van NIST.