Flessendragers
Leverancier: HUPFER METALLWERKE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7500942 7500943 7500944 7500945 7500946 7500947 7500948 7500949 7500950 7500951 7500952 7500953
215-0150EA 128 EUR
215-0150 215-0151 215-0152 215-0153 215-0154 215-0155 215-0160 215-0161 215-0162 215-0163 215-0164 215-0165
Flessendragers
Dragers Flessendragers
Stainless steel or steel, coated.
  • Vier antislipvoetjes
  • Stevige draagriem
  • Goede chemische bestendigheid, hoge temperatuurbestendigheid
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Kleur: zilver / wit