Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
1.02014.0001EA 291 EUR
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
Solid Phase extractiepatronen, LiChrolut®
Kolommen voor chromatografie
LiChrolut® kolommen en toebehoren voor Solid Phase extractie (SPE) worden vervaardigd volgens de hoogste normen. Alle onderstaande SPE-kolommen zijn van polypropyleen, tenzij anders aangegeven. Ze zijn compatibel met alle geautomatiseerde SPE-instrumenten en -robots. Drie belangrijke criteria worden zorgvuldig in acht genomen:
  • Reproduceerbaarheid tussen verschillende batches - elke sorbent wordt getest op capaciteit met betrekking tot polaire en niet-polaire verbindingen
  • Eliminatie van fijne deeltjes - sorbents hebben een smalle verdeling van deeltjesgrootten met nagenoeg geen fijne deeltjes
  • Verontreiniging - er worden sorbents en buisjes met een hoge zuiverheid toegepast en deze worden gewassen voordat ze worden verpakt, waardoor producten zonder verontreiniging worden verkregen
EN - Voor niet-polaire extractie op een polymeerfase
SCX - Voor extractie via kationenuitwisseling
TSC - Voor gemengde analyse van neutrale en kationische analieten
* Voor ultrasporenanalyse