Celcultuurkamers, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nunc™
734-2082EA 335 EUR
734-2082 732-2606 734-2105 734-2028 732-2603 734-2187
Celcultuurkamers, Nunc™
Bioreactoren
PS, steriel. Voor productie op industriële schaal van bijvoorbeeld vaccins, monoklonale antilichamen en farmaceutische producten.
  • Ideaal voor aanhangende cellen, maar kan ook worden gebruikt voor suspensieculturen
  • Groeikinetiek is ongewijzigd van laboratoriumschaalcultuur
  • Beschikbaar in versies van 1, 2, 10 en 40 laden voor eenvoudig opschalen
  • Laag risico op verontreiniging
  • Gecertificeerde Nunclon™Δ-oppervlaktebehandeling zorgt voor optimale condities voor celhechting en -groei
Plateaulengte l×b: 335×205 mm
Informatie over toebehoren: *Start-upkit bevat: PC-connector, filter ventilatierooster, witte filter-adapterdop, afsluitdopjes, buisklem en siliconenslangen.