Celschrapers, Falcon®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Falcon®
734-0387EA 274.21 EUR
734-0387 734-0386 734-0385 734-1111
Celschrapers, Falcon®
Celschrapers
PS-handvat, TPE-blad. Ontworpen om te zorgen voor maximale toegankelijkheid tot de groeioppervlakken van een breed gamma aan cultuurcontainers.
  • Kruiselings geribbeld PS-handvat biedt meer stijfheid voor een betere controle bij het schrapen van cellen
  • Zeer buigzaam TPE-blad draait onder verschillende hoeken om cellen van het gehele groeioppervlak te kunnen verwijderen
Bestelinformatie: Supplied individually wrapped in peel-open packages.