VWR®, Verspreiders, L-vormig, Wegwerpbaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 5.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 2 No: 0 
Recherche publique / technicien / Strasbourg
Yes, I recommend
Les étaleurs stériles sont très pratique d'utilisation, avec différents conditionnement possible. Cela reste l'outil à la fois pratique et indispensable pour la mise en culture de bactéries. Très satisfaite de ce produits, je recommande.
612-1560EA 140 EUR
612-1560 612-1561
VWR®, Verspreiders, L-vormig, Wegwerpbaar
Uitstrijkspatels Celspatels
PS, steriel. De voet van de strooier heeft een volledig glad, afgerond oppervlak, vrij van ruwe randen en onvolkomenheden. Het maakt een gelijkmatige verspreiding van vloeistofmonsters over het oppervlak van agarplaten mogelijk zonder het medium te gutsen of te snijden.
  • Oppervlak behandeld om de hechting van druppels te verbeteren
  • Niet giftig
  • Gamma bestraald
Afmetingen: totale lengte 145 mm (±1 mm); spreider lengte 38 mm (±0,5 mm).