VWR®, Spatels, T-vormig
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-2651EA 165 EUR
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Spatels, T-vormig
Uitstrijkspatels Celspatels
PS, steriel. Ontworpen voor het verspreiden en dispergeren van vloeistoffen over het oppervlak van agarcultuurplaten. Gebruikt voor het uitvoeren van bacteriële kwantificering (CFU-plaattellingen) bij water, melk en andere vloeistofmonsters.
  • Gladde, afgeronde oppervlakken om sneden of groeven in de agar te voorkomen
  • T-vorm om ervoor te zorgen dat een gelijkmatige druk wordt aangewend tijdens het verspreiden