Entogen in platina
Leverancier: FISCHER LABORTECHNIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6317121 6317122
631-7121EA 0 EUR
631-7121 631-7122
Entogen in platina
Uitstrijkspatels Entogen en -naalden
90% platinum, 10% iridium
Wire Ø: 0,5 mm