Entogen, herbruikbaar
Leverancier: RSG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
268.001 268.003 268.002 268.013 268.012 268.011
631-7131EA 30.8 EUR
631-7131 631-7133 631-7132 631-0086 631-0085 631-0084
Entogen, herbruikbaar
Uitstrijkspatels Entogen en -naalden
Deze NiCr 8020 entogen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en lengtes met een interne diameter (Ø) van 1,5, 2,5 of 4 mm. Stereliseerbare hittebestendige entogen. Draaddiameter: 0,6 mm.