Entogen en entnaalden, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
251586 253287 253988 254399 254410 254437
734-2137EA 352 EUR
734-2137 734-2138 734-2139 734-2140 710-2508 710-2509
Entogen en entnaalden, Nunc™
Uitstrijkspatels Entogen en -naalden
PS, steriel. Voor eenmalig gebruik, probleemloze injectie met glad entoogoppervlak.
  • Voldoet aan semikwantitatieve norm voor het hanteren van monsters
  • Oppervlakte behandeld voor verbeterde druppeladhesie
  • Niet toxisch