Entogen en entnaalden
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2650 2651
KART2650EA 214 EUR
KART2650 KART2651
Entogen en entnaalden
Uitstrijkspatels Entogen en -naalden
Slagvast PS, steriel.
  • Keuze tussen een 1 µl of 10 µl oog aan één uiteinde en een naald aan het andere
  • Gesteriliseerd met gammastraling
Verpakking: 20 per zak