Accessoires voor VWR® Beschermkappen voor Klembekken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0149EA 20.8 EUR
241-0149 241-0150 241-0151
Accessoires voor VWR® Beschermkappen voor Klembekken
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Deze beschermkappen voor klembekken zijn gemaakt van rood vinyl.
  • Goede chemische en thermische bestendigheid
  • Past precies en probleemloos op de klembek
  • Beschermt geklemde items
Geschikt voor VWR® klemmen met afgeronde bek.