Buretklemmen
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5416 5417
241-7196EA 83.2 EUR
241-7196 241-7197
Buretklemmen
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Roestvrij staal. Voor eenvoudig en veilig vastzetten van buretten.
  • Met staafkoppelstuk voor bevestiging aan kolfstatief
  • Klembereik 0 - 20 mm
  • De bek heeft een siliconencoating om de buretten te beschermen