VWR® klemmen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0023EA 159 EUR
241-0023 241-0037
VWR® klemmen
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Roestvrij staal. Gebruiksvriendelijke, robuuste klemmen.
  • Onafhankelijk verstelbare kanteling van bek, bekhoogte van 16 en 25 mm
  • Met twee handige kartelschroeven om elk van de beweegbare klemtanden onafhankelijk van elkaar af te stellen