VWR®, Klemmen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0013EA 308 EUR
241-0013 241-0020
VWR®, Klemmen
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Aluminiumlegering Laboral.
  • Ronde bekken bekleed met vinyl om de vastgeklemde artikelen te beschermen
  • Met een handige kartelschroef voor het vastzetten