Statiefklemmen met noot, uit gelakt gietijzer, twee ronde grijpers bekleed met kurk
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2640 2650 2660
241-0258EA 16.4 EUR
241-0258 241-0259 241-0260
Statiefklemmen met noot, uit gelakt gietijzer, twee ronde grijpers bekleed met kurk
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • Both jaws are curved