Clamps
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2510 2520 2530
241-7317EA 11.9 EUR
241-7317 241-0252 241-0253
Clamps
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Gegoten zink, met poedercoating.
  • Met kurk beklede kaken
  • Met stang (Ø 10 mm)
  • Een kaak in V-vorm
Lengte: 250 mm
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable