Slangklemmen, Mohr
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5530 5531 5532 5533 5534
229-0331EA 6.8 EUR
229-0331 229-0332 229-0333 229-0334 229-0335
Slangklemmen, Mohr
Klemmen Slangklemmen
Vernikkeld messing. Voor het reguleren of afklemmen van de vloeistofstroom in slangverbindingen.
  • Zeer goede thermische bestendigheid
  • Gemakkelijk te hanteren
  • Eenvoudig te reinigen