Slangklemmen, Keck™, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
286338101 286338204 286338307 286338401
229-0311EA 3.3 EUR
229-0311 229-0312 229-0313 229-0314
Slangklemmen, Keck™, DURAN®
Klemmen Slangklemmen
Polyester (PBT). Voor soepele regeling van stroomsnelheden in slangen.
  • Zeer goede thermische bestendigheid (bedrijfstemperatuur tot max. 180 °C)
  • Autoclaveerbaar
  • Handig, gemakkelijke bediening, met kleuraanduiding in functie van de diameter