Schroefdoppen voor flessen, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 25.2 EUR
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Schroefdoppen voor flessen, DURAN®
Sluitingen Flesdoppen
Rode PBT met PTFE-gecoate dichting.
  • Voor DIN GL-schroefdraad
  • Hittebestendig tot 180 °C
  • Autoclaveerbaar, steriliseerbaar met hete lucht
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable