Afdruipringen voor flessen, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
292421907 292422809 292441909 292442802
217-0202EA 5.8 EUR
217-0202 217-0203 217-0204 217-0205
Afdruipringen voor flessen, DURAN®
Sluitingen Flesdoppen
Blauw PP of rood ETFE.
  • Voor DIN GL-schroefdraad
  • PP: bestand tegen temperaturen tot 140 °C, autoclaveerbaar
  • ETFE: bestand tegen temperaturen tot 180 °C, autoclaveerbaar en te steriliseren met hete lucht