Schroefdoppen voor cultuurflessen en flessen met smalle of brede hals
Leverancier: RIXIUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8-1000-45 8-1000-68
RIXI8-1000-45EA 15.1 EUR
RIXI8-1000-45 RIXI8-1000-68
Schroefdoppen voor cultuurflessen en flessen met smalle of brede hals
Sluitingen Flesdoppen
PP, black.
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Suitable for bottles 215-1821 to 215-1836 and culture bottle 215-1861 to 215-1866
  • LUP lining for better sealing