Schort, PVC
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
56-100 PVC-45W
113-1029EA 8.7 EUR
113-1029 113-8224
Schort, PVC
Werkkleding
Duurzame schort gemaakt van sterk PVC; met nylon nekband.
  • Hoge bestendigheid tegen oliën, vetten en bepaalde chemicaliën
  • Duurzaam
Dikte: 0,51 mm
Certificaten: EN 14605; Cat. III