VWR®, Bouffant-doppen met clip, PP
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8247EA 34.5 EUR
113-8247 113-8248 113-8249 113-8250 113-8290 113-8291
VWR®, Bouffant-doppen met clip, PP
Wegwerpkleding
Haarkappen gemaakt van non woven PP. Voor niet-kritische toepassingen.
  • Latex vrij
  • Twee elastische banden
Gewicht: 12 g/m².