VWR®, Laboratoriumjassen, PP/PE, Wegwerpbaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8266EA 182 EUR
113-8266 113-8267 113-8268
VWR®, Laboratoriumjassen, PP/PE, Wegwerpbaar
Wegwerpkleding
Deze laboratoriumjassen voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van PP (48 g/m²) gelamineerd met PE (24 g/m²). Ze hebben twee zakken (één borstzak en één lage zak).
  • Waterdicht
  • Taps toelopende kraag, gestikte naden
  • Sluiting met drukknopen en elastische pols
  • Afzonderlijk verpakt (1 stuk per polyester zak)
Gewicht: 48 g/m²
Lengte: 1020 mm; 870 mm (mouwen)
Kleur: wit