VWR®, bezoekersjassen, PP, wegwerp, elastische pols
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8271EA 130 EUR
113-8271 113-8272 113-8273 113-8274
VWR®, bezoekersjassen, PP, wegwerp, elastische pols
Wegwerpkleding
Deze laboratoriumjassen voor eenmalig gebruik van non-woven PP hebben een taps toelopende kraag en twee zijzakken. Ideaal voor niet-kritische toepassingen.
  • Gebonden naden
  • Elastische pols
  • Drukknoopsluiting of ritssluiting (113-8271)
  • Twee zakken
Lengte: 1020 mm; 870 mm (mouwen)
Gewicht: 40 g/m²
Kleur: wit