VWR®, gezichtsmaskers, 3-laags, non-woven PP
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-0714EA 7.2 EUR
113-0714 113-0716 113-8927 113-8928
VWR®, gezichtsmaskers, 3-laags, non-woven PP
Maskers Hygiëne maskers
Gezichtsmaskers gemaakt van 3-laags non-woven PP met een neusbrug en oorlussen of -koorden.
  • Latex vrij
  • Bacteriële filtratie-efficiëntie: 90%
  • Efficiëntie van deeltjesfiltratie: 98,5%
  • Deeltjesgrootte: Alleen voor gebruik in industriële en cleanrooms; niet gebruiken ter bescherming tegen COVID-19
  • Dit product is geen medisch hulpmiddel voor medisch of klinisch gebruik in de zin van Verordening (EU) 2017/745/Richtlijn 93/42/EEG
  • Dit product is geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) in de zin van Verordening (EU) 2016/425
Dichtheid: 20 g/m² (voorlaag); 25More Product Information