Laarsovertrekken, Tyvek® 500, models POBA/POB0
Leverancier: DuPont
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TYPOB0SWH00020 TYPOBASWH00020
113-0489EA 404 EUR
113-0489 113-0490
Laarsovertrekken, Tyvek® 500, models POBA/POB0
Wegwerpkleding
Speciaal ontworpen voor gebruik met Tyvek®-kleding, deze kniehoge laarsovertrekken kunnen helpen om betere bescherming te bieden voor lichaamsonderdelen die meer blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen.
  • Zeer pluisarme stof
  • Elastisch aan bovenkant met fixeerlintjes
  • Gestikte interne naden
  • Antistatische behandeling (EN 1149-5) - aan beide zijden
  • Met of zonder antislipzool
Tyvek®-kleding bestaat uit flash spun hogedichtheid PE voor een ideale balans tussen bescherming, duurzaamheid en comfort. De stof is lucht- en waterdampdoorlatend, maar stoot vloeistoffen op basis van water en aerosols af. Het biedt een uitstekende barrière tegen fijne deeltjes en vezels (tot 1 micron groot). Typische toepassingen omvatten farmaceutische hantering, chemische bescherming, lood- en asbestsanering, algemeen onderhoud/algemene activiteiten, verfspuiten en algemene reiniging.
One size fits all.
Certificaten: EU 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126.
Verpakking: 200 per box, bulk packed.