Schoenovertrekken, BioClean SafeStep™, PP
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
NSO016 NSO018
113-2253EA 391 EUR
113-2253 113-2252
Schoenovertrekken, BioClean SafeStep™, PP
Wegwerpkleding
Deze overschoenen zijn gemaakt van een non-woven PP stof met een elastomeer coating. Ze worden verwerkt in een cleanroom-omgeving om compatibiliteit met ISO Klasse 5-bedrijfsomstandigheden te garanderen.
  • Antislip
  • Lage niveaus van deeltjesafscheiding
  • Elastiek
Geschikt voor gebruik in omgevingen van Klasse 100, ISO 5, M3.5.
Lengte: 400 of 455 mm
Hoogte: 170 mm
Dikte: 0,14 mm
Verlenging: max. 120%.
Verpakking: 100 stuks per verzegelde binnenzak; één binnenzak per afgesloten buitenzak; vier buitenzakken per doos (400 stuks).