Schoenovertrekken, PP/PE
Leverancier: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30250-90 30254-90
ZVGA30250-90EA 94.4 EUR
ZVGA30250-90 ZVGA30254-90
Schoenovertrekken, PP/PE
Wegwerpkleding
Met deze schoenhoezen beschermt u zichzelf tegen agressieve chemicaliën en andere stoffen.
  • Pluisvrij, schuur-, water- en slijtagebestendig
  • Lucht- en waterdampdoorlatend voor een groter ademend vermogen
  • Antistatisch.
*One size fits all.